Learn More
Cole-Parmer™ Flacon de broyage en polystyrène avec bouchon à insérer
Flacon de broyage en polystyrène de 2,5 ml comprenant un bouchon en polyéthylène à insérer.
Marque:  Cole-Parmer™ 3111
Code produit. 15360502
  • 59.05€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacon jetable pour broyage, idéal pour pulvériser des matériaux mous et fragiles et pour mélanger des liquides et des poudres dans le Mixer/Mill™
  • Compatible avec l’adaptateur pour échantillons multiples 8010 pour le broyage d’échantillons dans le Mixer/Mill™ 8000M et le Mixer/Mill™ 8000D
  • Volume : 2,5 mL Charge de mélange/broyage recommandée : 1 mL
  • Convient pour le broyage de boues
  • Diamètre 1/2 po. X longueur 1 po. (12,7 mm x 25,4 mm)
Spécification
Spécification
Film pour fenêtres
1 mL
17 pi
2 in
PS
1 rouleau
1 mL
12.7 mm
25,4 mm
5,08 cm
Compatible avec l’adaptateur pour échantillons multiples 8010 pour le broyage d’échantillons dans le Mixer/Mill™8000 M et le Mixer/Mill™8000 D