Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables Spec-Cap™ XRF
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre pour XRF.
Marque:  Cole-Parmer™ 3619AM
Code produit. 15390542
  • 329.00€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre compacte pour XRF.
  • Peu profondes et à paroi fine
  • La cupule forme le fond et les côtés partiels du disque d’échantillon rempli, ce qui le rend plus résistant à l’ébrèchement et à la casse
  • L’échantillon est plus facile à manipuler, à marquer et à stocker
Spécification
Spécification
Fluorescence X
Produit des granulés de 31 mm x 5 mm
31 mm
0,31 po
1 000/paquet
Cupule d’échantillon
1,2 in
XRF
8 mm