Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables Spec-Cap™ XRF
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre pour XRF.
Marque: Cole-Parmer™ 3617M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre compacte pour XRF.
- Peu profondes et à paroi fine
- La cupule forme le fond et les côtés partiels du disque d’échantillon rempli, ce qui le rend plus résistant à l’ébrèchement et à la casse
- L’échantillon est plus facile à manipuler, à marquer et à stocker
Spécification
XRF Spectrometers | |
Produit des granulés de 40 mm x 5 mm | |
38 mm | |
0,35 po | |
1 000/paquet |
Coupelles à échantillons | |
1,5 in | |
Préparation des échantillons | |
9 mm |