Learn More
Cole-Parmer™ Blocs cryogéniques
Permet un broyage cryogénique à haut débit dans le Geno/Grinder Spex
565.00€ - 1280.00€
Spécification
Type de produit | Bloc cryogénique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour le broyage cryogénique à haut débit et pour préserver les pesticides, l’ARN, les protéines et autres échantillons sensibles à la température |
À utiliser avec (équipement) | Spex Geno / Grinder |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15360462
|
Cole-Parmer™
2662 |
24 flacons en polycarbonate de 5 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons |
570.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15350462
|
Cole-Parmer™
2660 |
6 flacons courts en polycarbonate de 15 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 12 cryovials |
610.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15390462
|
Cole-Parmer™
2663 |
24 flacons en polyéthylène de 5 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons |
565.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12587326
|
Cole-Parmer™
2661 |
15 cryovials en polycarbonate de 15 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 30 cryovials |
1280.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15370462
|
Cole-Parmer™
2666 |
48 tubes de microcentrifugeuse ou tubes PRC standard de 1,5 à 2 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 96 tubes |
702.00€
2 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12597326
|
Cole-Parmer™
2664 |
6 cryovials en polycarbonate de 50 ml ou 6 cryovials en polyéthylène de 50 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 12 cryovials |
1070.00€
2 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Réfrigérés dans la cryostation 2600, puis utilisés pour le broyage cryogénique à haut débit
- Maintiennent les échantillons à la température de l’azote liquide pendant l’homogénéisation tissulaire et la lyse cellulaire
- Préservent les pesticides, l’ARN et les protéines pour les méthodes d’extraction sensibles à la chaleur
- Augmentent les rendements en broyant les échantillons à des températures inférieures à zéro
- En aluminium durable
2660
- Peut contenir six flacons courts en polycarbonate de 15 ml 2251PC
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 12 flacons pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir quinze cryovials en polycarbonate de 15 ml 2252-PC-30
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 30 cryovials pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Doivent être utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces de grande capacité pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir vingt-quatre flacons en polycarbonate de 5 ml 2241-PC (tels qu’utilisés dans le kit de flacons en polycarbonate de 5 ml 2240-PC)
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir vingt-quatre flacons en polyéthylène de 5 ml 2241-PE (tels qu’utilisés dans le kit de flacons en polyéthylène de 5 ml 2240-PE)
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir six cryovials en polycarbonate de 50 ml 2252-PC-48 ou six cryovials en polyéthylène de 50 ml 2252-PC-48
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 12 cryovials pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Doivent être utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces de grande capacité pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir 96 tubes de microcentrifugeuse ou tubes PCR standard (0,6 ml)
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 192 tubes pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir 48 tubes de microcentrifugeuse ou tubes PCR standard (1,5 - 2,0 ml)
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 96 tubes pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
Spécification
Bloc cryogénique | |
Idéal pour le broyage cryogénique à haut débit et pour préserver les pesticides, l’ARN, les protéines et autres échantillons sensibles à la température | |
Spex Geno / Grinder | |
Aluminium |