Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
22.10€ - 35.20€
Spécification
Type de produit | Boulets de broyage |
---|---|
Diamètre (impériale) | 0,5 po, 0,25 po |
Diamètre (métrique) | 1,27 cm, 0,63 cm |
À utiliser avec (équipement) | Kit de flacons pour mélangeur ou broyeur 8000 D et 8000 M |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15340532
|
Cole-Parmer™
8001B |
Acier durci |
22.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12538706
|
Cole-Parmer™
8007B |
Acier inoxydable |
35.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Boulets de broyage | |
0,5 po, 0,25 po | |
1,27 cm, 0,63 cm | |
Kit de flacons pour mélangeur ou broyeur 8000 D et 8000 M |