Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 8014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de flacons en agate | |
45 mL | |
2,25 in | |
Idéal pour le broyage général | |
6 à 7 | |
6,98 cm | |
Agate | |
Broyage : 5 à 10 ml, mélange : 25 ml | |
10 g |
0,84 oz. | |
Si, Al, Na, Fe, K, Ca, Mg | |
5,71 cm | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M | |
2,75 po | |
Deux bouchons en agate à insérer, deux billes en agate de 0,5 po, et huit joints Corprene | |
Broyage : 0,16 à 0,33 oz., mélange : 0,85 oz. | |
0,02 lb |