Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 8007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de flacons en acier inox | |
65 mL | |
2,25 in | |
Idéal pour le broyage général | |
5 à 5,5 | |
7,62 cm | |
Acier inoxydable | |
Broyage : 3 à 10 ml, mélange : 25 ml | |
10 g |
2,19 oz. | |
FE, Cr, Ni, Mn, S, Si | |
5,72 cm | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M | |
3 po | |
Bouchon à visser avec joint torique, deux billes en acier inox de 0,5 po et quatre de 0,25 po | |
Broyage : 0,1 à 0,33 oz., mélange : 0,85 oz. | |
0,02 lb |