Learn More
Cole-Parmer™ Kit de flacons en polycarbonate de taille moyenne
Ce flacon de broyage de taille moyenne a une capacité d’échantillonnage maximale de 25 ml (1 à 40 g). Bouchons d’extrémité et impacteur en acier inox, cylindre central en polycarbonate.
Marque: Cole-Parmer™ 6885-SSP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Broie un échantillon à la fois dans le grand congélateur/broyeur Freezer/Mill™ lorsqu’il est associé à un adaptateur pour flacon de broyage de taille moyenne 6886.
- Capacité de broyage d’échantillon de 3 g – 25 g.
- Idéal pour le broyage des tissus mous végétaux et animaux et élimine la contamination par les métaux.
- Résiste à la température de l’azote liquide.
- Le flacon de broyage fermé empêche la contamination croisée des échantillons, retient les produits volatils et contrôle les échantillons dangereux ou critiques.
- Le cylindre central en plastique transparent permet un contrôle visuel de l’avancée du broyage.
- Les cylindres centraux en polycarbonate sont jetables.
- Les bouchons d’extrémité, l’impacteur et les cylindres centraux en polycarbonate peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude et un détergent ou une solution sans RNase ni DNase.
- Compatible avec le grand extracteur / ouvre-flacon 6804 lorsqu’il est associé à un adaptateur pour flacon de broyage de taille moyenne 6884.
Spécification
0,006 à 0,05 lb | |
Pour le broyage de tissus mous sans contamination par les métaux | |
Polycarbonate |
3 à 25 g | |
Congélateur / Broyeur 6870 | |
3 à 25 g |