Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour le Freezer/Mill™ 6775 : Kit de flacons sans chrome
Pour une utilisation avec le congélateur Spex SamplePrep / broyeur cryogénique Mill
Marque:  Cole-Parmer™ 6771
Code produit. 12510196
  • 708.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Kit de flacons sans chrome 6771
  • Capacité de l’échantillon : 0,5 à 4,0 ml par flacon
  • Comprend un impacteur sans chrome, quatre cylindres centraux en polycarbonate et deux bouchons d’extrémité
  • Le plastique transparent permet un contrôle visuel du processus de broyage
Spécification
Spécification
Kit de broyage
0,1 à 5,0 g
Extracteur / Ouvre-flacon de petite taille et extracteur automatique
Polycarbonate
0,017 à 0,135 oz
S
1 à 2 g
0,04 à 0,18 oz
Tests RoHS / DEEE
1 petit impacteur en acier sans chrome, 2 petits bouchons d’extrémité en acier ASTM 06 sans chrome, 3 petits cylindres centraux en polycarbonate
Low-chrome Steel
0,5 à 4 ml
0,002 à 0,004 lb