Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Neutralise efficacement une large gamme d’odeurs chimiques dans le laboratoire
47.59€ - 49.20€
Spécification
À utiliser avec (application) Neutralise efficacement une large gamme d’odeurs chimiques dans le laboratoire
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15286106
Afficher les documents Détails de la promotion
SPEX CertiPrep™
ODER-100G
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15296106
Afficher les documents Détails de la promotion
SPEX CertiPrep™
ODER-250G
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Les billes violettes non toxiques et écologiques piègent les odeurs et les transforment en composés inoffensifs qui restent piégés dans les microbilles
  • Au fur et à mesure que les odeurs sont piégées, les microbilles commencent à devenir marron
Spécification
Spécification
Neutralise efficacement une large gamme d’odeurs chimiques dans le laboratoire