Learn More
Spermine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.80€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71-44-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H26N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.35 |
Numéro MDL | MFCD00008215 |
Clé InChI | PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl |
CID PubChem | 1103 |
ChEBI | CHEBI:15746 |
Nom IUPAC | (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine |
SMILES | NCCCNCCCCNCCCN |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11385325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19562.03 |
1 g |
41.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19562.06 |
5 g |
162.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermine is essential for both normal and neoplastic tissue growth. It is involved in the modulation of calcium-dependent immune processes. It plays an important role in cellular proliferation and differentiation as well as inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsSe lie au site modulateur de polyamine de NMDA Spermine, est essentiel pour la croissance des tissus normaux et néoplasiques. Il est impliqué dans la modulation des processus immunitaires dépendants du calcium. Il joue un rôle important dans la prolifération et la différenciation cellulaires, ainsi que dans l’inhibition de la synthase de l’oxyde nitrique neuronal (NNOS).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol, l’eau et les alcools inférieurs. Insoluble dans l’éther, le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Identificadores de productos químicos
71-44-3 | |
202.35 | |
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N | |
1103 | |
(3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine |
C10H26N4 | |
MFCD00008215 | |
spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl | |
CHEBI:15746 | |
NCCCNCCCCNCCCN |
Especificaciones
Spermine | |
28°C to 30°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00008215 | |
1751791 | |
14,8743 | |
Soluble in chloroform,methanol,water and lower alcohols. Insoluble in ether,benzene and petroleum ether. | |
NCCCNCCCCNCCCN | |
202.35 | |
CHEBI:15746 | |
97% |
71-44-3 | |
150°C (5 mmHg) | |
C10H26N4 | |
UN3259 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl | |
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N | |
(3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine | |
1103 | |
202.35 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-754-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only