Learn More
Trichlorhydrate de spermidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484169
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Précipite et se lie à l’ADN ; peut être utilisé pour la purification des protéines de liaison de l’ADN
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule moléculaire C7H22Cl3N3
Formule linéaire NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2·3HCl
Numéro MDL MFCD00012918
Quantité 100 mg
Beilstein 3552356
Merck Index 14,8742
Synonyme spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine ; Trihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 254.62
CID PubChem 9539
Poids de la formule 254.63
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre