Learn More
Spermidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13458358
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-20-9
Formule moléculaire C7H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.25
Numéro MDL MFCD00008229
Clé InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
CID PubChem 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermidine
Point de fusion 22.0°C to 25.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9250g/mL
Point d’ébullition 128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4785 to 1.4805
Quantité 100 g
Beilstein 04,II,704
Merck Index 15,8869
Gravité spécifique 0.925
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
Poids de la formule 145.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spermidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.