Learn More
Spectrum™ Tube Transfertube™
Pour le transfert et le carottage d’échantillons liquides et solides
Marque:  Spectrum™ 190195
Code produit. 15301062
  • 1125.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériau : polypropylène
  • Volume : 4 ml
  • 153 mm de longueur × 6 mm de diamètre
  • Diamètre intérieur : 16,5mm
  • D.E. : 20 mm
Spécification
Spécification
4 mL
Polypropylène
20 mm
175 mm
Colonie bactérienne ou virale sur gélose en microbiologie, poudres, solutions visqueuses, boues, liquides, sol, vases, échantillons de carottes
Tube de transport