Learn More
Spectrum™ Bouchons lestés Spectra/Por™
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
154.00€ - 246.65€
Spécification
Type de produit | Bouchon de tubulure pour dialyse |
---|---|
Membrane | Cellulose régénérée |
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Pondéré |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11500910
|
Spectrum™
132742 |
12 mm | 10/boîte | À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
154.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10124224
|
Spectrum™
132742 |
12 mm | 10/boîte | À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
154.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11318280
|
Spectrum™
132744 |
35 mm | 10/boîte | À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
229.00€
10 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11510910
|
Spectrum™
132743 |
23 mm | 10/boîte | À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
220.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11520910
|
Spectrum™
132746 |
75 mm | 10/boîte | À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
239.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10295684
|
Spectrum™
132745 |
55 mm | 10/boîte | À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
246.65€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Type de bouchon lesté Spectra/Por :
- Fabriqué en polypropylène avec barreau SS revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas
- À utiliser avec le bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons.
- 5 dimensions de largeur d’étanchéité : 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
- Autoclavables
- 10/boîte ; à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC. Ne pas utiliser avec la tubulure CE.
Spécification
Bouchon de tubulure pour dialyse | |
Polypropylène | |
Pondéré | |
32°F à 250°F | |
Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas | |
À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE |
Cellulose régénérée | |
Autoclavable | |
Blanc | |
0°C à 121°C | |
10/boîte |