Learn More
Spectrum™ Bouchons magnétiques lestés Spectra/Por™
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
103.00€ - 171.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon de tubulure pour dialyse |
---|---|
Membrane | Cellulose régénérée |
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Magnétique |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11550900
|
Spectrum™
132760 |
23 mm |
130.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11570900
|
Spectrum™
132764 |
55 mm |
171.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11560900
|
Spectrum™
132762 |
35 mm |
103.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11580900
|
Spectrum™
132766 |
75 mm |
150.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Type de bouchon magnétique Spectra/Por :
- Fabriquée en polypropylène avec un barreau SS magnétique revêtu de fluorocarbone
- À utiliser sur la plaque d’agitation magnétique pour fournir une agitation d’échantillon pour une meilleure efficacité de dialyse
- 4 dimensions de la largeur d’étanchéité : 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
- Autoclavables
- Conditionnement par 10
- À utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC
- Ne pas utiliser avec la tubulure CE
Spécification
Bouchon de tubulure pour dialyse | |
Polypropylène | |
Magnétique | |
32°F à 250°F | |
Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone magnétique | |
À utiliser sur la plaque d’agitation magnétique pour fournir l’agitation d’échantillons pour une meilleure efficacité de dialyse, à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC, et non avec la tubulure CE |
Cellulose régénérée | |
Autoclavable | |
Rouge | |
0°C à 121°C | |
2/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum™ Bouchons magnétiques lestés Spectra/Por™