Learn More
Spectrum™ Absorbant Spectra/Gel™
Rend la concentration des solutions protéiques rapide et efficace
Marque: Spectrum™ 292600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau : Polyacrylate-polyalcool
- Se dilate lorsqu’il absorbe l’eau
- Peut être utilisé avec des membranes de dialyse avec des seuils de rétention des molécules de 0,1 à 300 kDa
- Facile à retirer
Spécification
Absorbent | |
Polyacrylate-Polyalcohol | |
Each |
0.1 to 300 kDa | |
White | |
For use with any MWCO dialysis membrane, high water absorbent capacity, convenient for sample concentration with Float-A-Lyzer™ G2 |
La durée nécessaire à la concentration dépend du volume final, du seuil de rétention des molécules, du rapport surface-volume de la tubulure de la membrane et de la quantité d’absorbant.