Learn More
Spectrum™ Anti-algues à usage médical
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
109.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | 6.5 à 8.3 |
Aspect | Jaune pâle |
Point d’ébullition | 200°F |
Certifications/Conformité | US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11455839
|
Spectrum™
105 540 |
8 oz. | 230 ml | ||||||
Description
- Sans cuivre ni aucun autre métal lourd
Spécification
Liquide | |
Jaune pâle | |
US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS | |
Utilisé pour garder propre tout instrument à température contrôlée et à circulation, des instruments tels que des bains-marie à circulation, incubateurs, instruments à température contrôlée, humidificateurs, bains d’analyse automatique et analyseurs de sang / gaz |
6.5 à 8.3 | |
200°F | |
Chlorure de benzalkonium, chlorure d’ammonium diméthylbenzylique (50 % de C14, 40 % de C12, 10 % de |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Clear Bath®
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
Contains State Restrictions