Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en RC de qualité biotechnologique de laboratoire 8-10 kDa
Avec la tubulure en membrane en RC de qualité biotechnologique pouvant tolérer des acides et des bases faibles concentrés, des acides et des bases-forts dilués, la plupart des alcools et certains solvants organiques légers ou dilués
Marque: Spectrum™ 133 264T
Includes:
- Tubulure RC de qualité biotechnologique de 0,5 m avec glycérine
- Deux bouchons de tubulure universels
- Cinq aiguilles d’ouverture
Spécification
Seuil de rétention des molécules 8 à 10 kDa | |
6.4 mm | |
0.32 mL/cm vol./length | |
0.5 m Tubing/Kit |