Learn More
Spectrum™ Bouchons universels pour tubulure de dialyse (pour tous types de membranes)
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Marque: Spectrum™ 142152
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
- La conception universelle avec des crêtes d’étanchéité douces n’endommagera pas la tubulure à paroi plus épaisse
- Peut être utilisé avec tous les types de membrane : RC standard, RC de qualité biotechnologique et CE de qualité biotechnologique
- Facile à ouvrir et à resceller
- Options de couleur pour l’identification des échantillons
- Fabriqué en polyamide 6.6 (nylon)
- Température de fonctionnement : 0° à 90°C
- Stérilisable par irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène (non autoclavable)
Spécification
Bouchon de tubulure pour dialyse | |
Nylon | |
Non autoclavable | |
Stérile | |
0°C à 90°C | |
Bouchons universels à utiliser avec tous les types de membrane de tubulure |
Ester de cellulose, cellulose régénérée | |
50 mm | |
Rouge | |
32°F à 194°F | |
10/boîte |