Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en RC de qualité biotechnologique Spectra/Por
Membrane de dialyse de qualité supérieure qui offre une sélectivité moléculaire supérieure au RC standard et une tolérance supérieure à celle du CE de qualité biotechnologique
428.00€ - 481.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure de dialyse Spectra/Por |
---|---|
Matériau | Cellulose régénérée |
Longueur (impériale) | 16,4 pi |
Longueur (métrique) | 5 m |
Formule | Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans de l’eau) |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13523880
|
Spectrum™
133192 |
0,25 in | 6,4 mm | 3,5 à 5 kDa |
480.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13464870
|
Spectrum™
133198 |
10 mm | 3,5 à 5 kDa |
481.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15370782
|
Spectrum™
133264 |
0,25 in | 6,4 mm | 8 à 10 kD |
479.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15390782
|
Spectrum™
133270 |
0,39 in | 10 mm | 8 à 10 kD |
428.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13542040
|
Spectrum™
133342 |
10 mm | 20 kDa |
481.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15310792
|
Spectrum™
133336 |
0,25 in | 6,4 mm | 20 kDa |
439.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Conçue à partir d’un processus de régénération qui donne des tolérances de température supérieures et des compatibilités chimiques avec la même pureté et la même sélectivité élevées que le CE de qualité biotechnologique
- La membrane peut tolérer des acides et des bases faibles concentrés, des acides et des bases-forts dilués, la plupart des alcools et certains solvants organiques légers ou dilués
- Porosité contrôlée de façon rigide pour de meilleures sélectivité et séparations
- Ultrapure, n’interfère pas avec l’activité et la fonction moléculaires
- 3 seuils de rétention des molécules et 2 tubulures à largeur plate
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans l’eau)
- À utiliser avec un pH de 2 à 12 et une température de 4 à 60 °C
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra/Por | |
16,4 pi | |
Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans de l’eau) | |
4°C à 60°C | |
Applications de dialyse fréquentes, dessalage, purification, préparation d’échantillons |
Cellulose régénérée | |
5 m | |
39,2°F à 140°F | |
Pièce |