Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard pré-humidifiée Spectra/Por™ 6, MWCO de 1-50 kD
Membrane claire, flexible et robuste ; membrane RC standard (cellulose régénérée) facilement pré-équilibrée dans l’eau, éliminant ainsi la nécessité de tremper pour éliminer la glycérine et hydrater la membrane
Marque:  Spectrum™ 132562
450.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11495889
  • 462.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Transparente, flexible et robuste ; membrane en cellulose régénérée (RC) de qualité standard, aisément pré-équilibrée dans l’eau afin d’éliminer le besoin de trempage destiné à retirer la glycérine et à hydrater la membrane
Cette membrane prête à l’emploi est conditionnée humide dans une solution de conservation de 0,05 % d’azoture de sodium. Il suffit de rincer la solution de conservation avec de l’eau DI, de charger l’échantillon et de dialyser.
  • Pré-humidifié et prêt à l’emploi, aucune élimination de glycérine requise
  • 8 seuils de rétention des molécules dans une plage de 1 kDa à 50 kDa
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides et les bases forts dilués, les acides et les bases faibles concentrés, de nombreux alcools et certains composés organiques
  • La RC standard peut tolérer la plage de pH de 2 à 12 et la plage de température de 4 à 121°C.
  • Idéal pour la préparation d’échantillons, le dessalage, l’échange de tampons, le changement de pH, la purification de protéines, etc.
  • 10 mètres économiques/boîte
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra / Por 6
Cellulose régénérée
0,59 in
10 m
39,2°F à 249,8°F
Pièce
15 kd
15 mm
33 pieds
Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium
4°C à 121°C
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard pré-humidifiée Spectra/Por™ 6, MWCO de 1-50 kD > Seuil de rétention des molécules 15 kDa ; 24 mm de largeur plate