Learn More
Spectrum™ Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer™ à petit volume prêt à l’emploi
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile que jamais
Marque: Spectrum™ F235070
Description
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile que jamais
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique intégrée à un dispositif de dialyse pré-assemblé qui est facile à utiliser et extrêmement pratique. Disponibles en trois tailles : 1, 5 et 10 ml. Le bouchon à vis refermable est à code couleur pour 9 seuils de rétention des molécules disponibles et permet un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale des échantillons grâce à une pipette jetable (inclus pour les capacités de 5 ml et 10 ml). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
- Conçu pour se tenir debout sur les paillasses pendant la préparation expérimentale, ainsi que pour flotter et s’orienter automatiquement pendant la dialyse
- Le bouchon Luer-Lok™ étanche permet un accès facile à la seringue incluse pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
- Les unités peuvent également se verrouiller pour la dialyse simultanée de plusieurs échantillons
- Prêt à l’emploi et complet
- Chargement facile de la seringue (sans aiguille)
- Récupération totale des échantillons
- CE de qualité biotechnologique ultrapure (pas de nettoyage)
- Gamme la plus large de seuil de rétention des molécules
- Maximise la surface et minimise le volume de rétention
Spécification
Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer | |
Ester de cellulose | |
0,25 in | |
2,4 po | |
1,77 in | |
400 à 500 μl | |
Polypropylène | |
Seringue de 1 ml | |
Conçu pour rester droit sur les paillasses pendant la préparation expérimentale et pour flotter et s’auto-orienter pendant la dialyse. |
50 kDa | |
Polycarbonate | |
6,4 mm | |
63 mm | |
45 mm | |
Blanc | |
Raccord Luer-Lock | |
Pièce |