Learn More
Spectrum Labs™ Membrane de tubulure régénérée en cellulose Spectra/Por™
Pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéique, l’élimination et le dessalage d’électrolytes
Marque:  Spectrum Labs™ 132539
Code produit. 11415909
Description
Description
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1 kDa à 50 kDa. Transparent et flexible sauf Spectra/Por™ 5. Les composés à faible poids moléculaire dans les solutions aqueuses se diffusent à travers la membrane, des poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par la membrane. Les boîtes distributrices pratiques protègent les membranes non utilisées. Le glycérol (lorsqu’il est utilisé) préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation. Tremper la membrane pendant trois heures dans de l’eau déminéralisée, puis bien rincer avec de l’eau courante. Spectra/Por™ 5 est renforcé par une couche de papier poreux, pour donner une membrane épaisse et rigide à utiliser dans des environnements de cisaillement élevé.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, fourni sec avec du glycérol
  • Spectra/Por™ 6, pré-humidifié, fourni dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, prétraité pour réduire les contaminants à l’état de traces fournis dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
Pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéique, l’élimination et le dessalage d’électrolytes.
Spécification
Spécification
Membrane de tubulure régénérée
Cellulose
5 m
Transparent
1 Each
50 kDa
6.4 mm
0.32 mL/cm
60°C
For molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal and desalting
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Spectrum Labs™ Membrane de tubulure régénérée en cellulose Spectra/Por™ >