Learn More
Spectrum™ Labs Tubulure pour dialyse préhumidifiée Spectra/Por™ 6
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules 1 kDa à 50 kDa
Marque: Spectrum™ Labs 128118
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1 kDa à 50 kDa. Transparent et flexible, sauf Spectra/Por™ 5. Les composés à faible poids moléculaire dans les solutions aqueuses se diffusent à travers la membrane, des poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par la membrane. Les boîtes distributrices pratiques protègent les membranes non utilisées. Le glycérol (lorsqu’il est utilisé) préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation. Tremper la membrane pendant trois heures dans de l’eau déminéralisée, puis bien rincer avec de l’eau courante. Spectra/Por™ 5 est renforcé par une couche de papier poreux, pour donner une membrane épaisse et rigide à utiliser dans des environnements de cisaillement élevé.- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, fourni sec avec du glycérol
- Spectra/Por™ 6, pré-humidifié, fourni dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
- Spectra/Por™ 7, pré-traité pour réduire les contaminants à l’état de traces fournis dans l’azoture de sodium à 0,1 % Pour la séparation moléculaire, les études de liaison protéique, l’élimination et le dessalage des électrolytes.
Spécification
Tubulure pour dialyse | |
11,5 mm | |
1,1 ml/cm |
10 kd | |
10 m | |
1 de chaque |