Learn More
Kartell™ Récipient pour matières fécales
Moyen facile de recueillir et de transporter des échantillons de matières fécales. Le récipient pour matières fécales Kartell™ comprend une cuillère pour aider à manipuler l’échantillon.
Marque: Kartell™ 0259500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour le prélèvement et l’acheminement de matières fécales
- En PS transparent avec bouchon en polypropylène
- Comprend une petite pelle pour faciliter la manipulation des échantillons
- Stérile
- Marquage CE, conforme à la DDIV