Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes spéciaux à centrifuger
Répondez aux besoins spécifiques du laboratoire grâce à ces tubes spécialisés offrant des combinaisons uniques de caractéristiques et une qualité exceptionnelle.
Marque: Thermo Scientific™ 3483
Description
Répondez aux besoins spécifiques du laboratoire grâce à ces tubes spécialisés offrant des combinaisons uniques de caractéristiques et une qualité exceptionnelle. Les microtubes à centrifuger spéciaux 0,25 ml et 0,4 ml Thermo Scientific™ sont parfaits pour les protocoles à faible volume lorsqu’un microtube à centrifuger de volume standard n’est pas nécessaire. Les tubes de microtitration de 1,2 ml offrent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons. Ils sont disponibles dans un format de rack pré-assemblé 8 x 12 et peuvent être autoclavés, scellés et congelés pour le stockage.
- Les microtubes à centrifuger de 0,25 ml et 0,4 ml spéciaux sont moulés avec un bouchon fixé
- Le tube de 0,4 ml est spécialement formulé à partir de polyéthylène basse densité et peut être facilement découpé pour éliminer les granulés
- Le polyéthylène translucide offre une excellente vue du contenu de l’échantillon
- L’intérieur lisse et la surface hydrophobe facilitent l’élimination et la récupération complètes des échantillons
- Les tubes de microtitration de 1,2 ml possèdent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons et sont idéaux pour les tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, le contrôle qualité pharmaceutique et le stockage d’échantillons de la banque de sang au congélateur
- La zone d’écriture dépolie sur chaque tube et un rack de caractères alphanumériques simplifient l’organisation et l’identification d’échantillons spécifiques
- Le système de tubes de microtitration est disponible en vrac ou avec un encombrement standard SBS
- Ce rack compatible avec la robotique peut être facilement intégré aux postes de travail de manipulation de liquides automatisés
- Une barrette de bouchons en PE ferme hermétiquement les tubes de microtitration pour le stockage ; Les barrettes de huit bouchons peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
- Tests rigoureux afin de garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Les microtubes à centrifuger spécialisés de 0,25 ml peuvent résister à une force maximale de 28,000 x G
- Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
- Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
- Les microtubes à centrifuger spécialisés sont conditionnés en sachets de 50 pour le contrôle de contamination
- Les tubes et bouchons de microtitration sont disponibles stériles et non stériles
Informations de commande :
Ils sont conditionnés en 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
Spécification
Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes | |
Tube et bouchon en polypropylène de 0,25 ml non stériles | |
0,25 ml | |
Polypropylène | |
Non stérile |
28000xG | |
Autoclavables | |
Naturel | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.