Learn More
Gestigkeit Harry™ Sable spécial pour bain
À utiliser avec des bains universels pour le sable ou l'huile.
Marque:  Gestigkeit Harry™ QS4
Code produit. 10290002
  • 37.25€ / 4kg
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fourni en quantité de 2 kg
  • Permet une répartition uniforme de la chaleur
Spécification
Spécification
Sable spécial pour bain de sable
2 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gestigkeit Harry™ Sable spécial pour bain > À utiliser avec : Bain par 4 kg