Learn More
BRAND™ Tubulure de laboratoire spéciale en PVC
Tubulure de laboratoire spéciale faite en polychlorure de vinyle.
207.00€ - 390.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15241389
|
BRAND™
143270 |
6 mm |
207.00€
20m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15251389
|
BRAND™
143275 |
7 mm |
302.00€
20m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15261389
|
BRAND™
143280 |
8 mm |
322.00€
20m |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271389
|
BRAND™
143285 |
10 mm |
390.00€
20m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PVC
- Disponible en plusieurs diamètres
Spécification
Tubes | |
PVC |