Learn More
SPC25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SPC25 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844935
|
Proteintech
26474-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16834935
|
Proteintech
26474-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein that may be involved in kinetochore-microtubule interaction and spindle checkpoint activity.Spécification
SPC25 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9HBM1 | |
57405 | |
SPC25 Fusion Protein Ag23985 | |
Primary | |
-20°C | |
SPC25 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AD024, hSpc25, Kinetochore protein Spc25, SPBC25, SPC25 | |
SPC25 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |