Learn More
SPATA22 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | SPATA22 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16876794
|
Proteintech
16989-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16866794
|
Proteintech
16989-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SPATA22 is highly expressed in adult testis. The specific function of SPATA22 is not yet known.Spécification
SPATA22 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q5SV06, Q8NHS9 | |
380709, 84690 | |
SPATA22 Fusion Protein Ag10591 | |
Primary | |
-20°C | |
SPATA22 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NYD SP20, SPATA22, spermatogenesis associated 22 | |
Spata22 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |