Learn More
Liebherr™ Congélateur statique vertical ATEX, pour usage scientifique
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles est conçu pour le stockage des produits inflammables avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
2830.00€ - 3310.00€
Spécification
Type | Atex Freezer |
---|---|
Gamme de températures | -10°C to -30°C |
Capteur | NTC |
Température (point de consigne) | -20°C |
Stabilité de la température | ±5 K |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17869106
|
Liebherr™
SFFfg 4001 |
316 L |
2830.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17889106
|
Liebherr™
SFFfg 5501 |
499 L |
3310.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Congélateur de laboratoire ATEX pour le stockage de solvants et de réactifs, 1 section
- Plage de température -9 / -30° Stabilité de température de +/- 5°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération statique avec dégivrage manuel
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Ce modèle est destiné au stockage des produits inflammables
- Intérieur anti-étincelles certifié ATEX
- Affichage numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
- Accessoires : ensemble de tiroirs disponible en option
Spécification
Atex Freezer | |
NTC | |
±5 K | |
1 | |
Stainless Steel | |
White Powder-coated | |
Upright, SFFfg 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
Manual | |
2.0 A | |
220/240 V | |
CFC-free |
-10°C to -30°C | |
-20°C | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
R 290 |