Learn More
Kartell™ Tige de rechange pour base rectangulaire
La tige de rechange Kartell™ pour base rectangulaire mesure 250 mm de long et peut être vissée dans une autre tige pour obtenir la hauteur souhaitée.
Marque: Kartell™ 0026400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tige a une longueur standard de 250 mm
- Les tiges peuvent être vissées les unes dans les autres pour obtenir la hauteur désirée
- La tige a un diamètre de 12 mm
Spécification
250 mm | |
12 mm | |
1 de chaque |
250 mm | |
Tige de rechange |