Learn More
BRAND™ Tube de burette BlauBRAND™ pour burette compacte
Structure en verre borosilicaté. Tube de burette de remplacement pour burette compacte.
Marque: BRAND™ 13943
30.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en verre borosilicaté (3.3) BLAUBRAND™
- Tube de burette de remplacement
Spécification
10 ml | |
Verre borosilicaté | |
Tube de burette |
Burette compacte | |
1/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Tube de burette BlauBRAND™ pour burette compacte > Capacité : 10 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu