Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange BLAUBRAND™ pour burette compacte
Tube de burette de BLAUBRAND™ conçu pour une utilisation avec une burette automatique de 25 ml.
Marque:  BRAND™ 13946
32.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10685513
  • 38.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube de rechange
  • À utiliser avec une burette compacte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
70,2 cm
Verre borosilicaté 3.3
25 ml
Burette compacte de 25 ml
1,6 cm