Learn More
Eppendorf™ Pince d’adaptateur de rechange
Marque: Eppendorf™ 5804781007
9.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Pince d’adaptateur | |
Godet de 100 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pince d’adaptateur de rechange > Pour panier de 100 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu