Learn More
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 99 %
Code produit. 15488689
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
SP 600125 is a potent and reversible inhibitor of JNK1-3 with an IC50 value of 0.11 M.1 It is cell-permeable and dose-dependently inhibits c-Jun phosphorylation in cells, blocking the expression of COX-2 and TNF-α in monocytes and IL-10, TNF-α, and IFN-γ in T-cells. SP 600125 also prevents apoptosis in many cell types, including B-cells, and inhibits autophagy in HeLa cells. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes (IC50 > 10 ?M). Shown to have reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. Prevents BMP9-induced osteogenic differentiation of MSCs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 129-56-6
Formule moléculaire C14H8N2O
Synonyme 1,9-Pyrazoloanthrone ;
Especificaciones
Quantité 100 mg
Description Jaune à marron
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Doser 99%
Poids de la formule 220,23
Solubilité Soluble dans le DMSO à environ 20 mg/ml
Type de produit SP600125, 99 %
Forme Solide
Clé InChI ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2
Nom IUPAC 14,15-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹³,¹⁶]hexadeca-1(15),2,4,6,9(16),10,12-heptaen-8-one
Poids moléculaire (g/mol) 220.23
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SP600125
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one