Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage à manche long SP Scienceware™
Conçues pour recueillir de petites quantités d’échantillons, notamment dans les récipients d’accès difficile.
24.50€ - 58.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | Polypropylène (qualité FDA) |
Type de poignée | Long manche |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10767493
|
Bel-Art™
F36727-0000 |
1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml | 7 in (17,78 cm) |
24.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705064
|
Bel-Art™
F36726-0000 |
14,79 mL | 7 x 1,56 in (17,78 x 4 cm) |
58.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795054
|
Bel-Art™
F36724-0000 |
2,46 mL | 7 x 1 in (17,78 x 2,5 cm) |
25.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706864
|
Bel-Art™
F36725-0000 |
4,93 mL | 7 x 1,2 in (17,78 x 3 cm) |
43.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12672966
|
Bel-Art™
F36723-0000 |
1,25 ml | 17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in) |
39.35€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons
- Le manche long permet d’atteindre facilement les cuves, les flacons et autres espaces confinés
- Atténue le risque de contact du personnel avec les échantillons
- Polypropylène approuvé par la FDA, sans danger pour un contact avec les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Long manche | |
Non stérile | |
FDA | |
7 in |
Polypropylène (qualité FDA) | |
Oui | |
Blanc | |
12 |