Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques stériles SP Scienceware™
Pour prélever un petit volume spécifique d’échantillon en poudre ou liquide
Marque: Bel-Art™ F36740-0410
3.48 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PS très résistant aux chocs, de qualité FDA et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Avec fond plat pour une utilisation comme nacelle de pesée
- Disponible en blanc
- Disponible en conditionnement individuel pour une utilisation unique
- Certificat du processus de stérilisation inclus
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Certificat de stérilisation | |
8 mL | |
Stérile | |
FDA |
Polystyrène | |
Plat | |
Oui | |
Blanc | |
Conçu pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes |