Learn More
Bel-Art™ Anneaux de lest en plomb SP Scienceware™ pour flacons avec revêtement en vinyle Vikem™
Protège et stabilise la verrerie coûteuse. L’anneau de lest en plomb pour flacons SP Scienceware™ avec revêtement en vinyle Vikem™ réduit les flottements, la casse et les déversements de produits chimiques.
47.60€
Spécification
Type de produit | Accessoires |
---|---|
Autoclavable | Non |
À utiliser avec (équipement) | Flacons Erlenmeyer à col droit |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10202541
|
Bel-Art™
F18307-0005 |
1.69 in | 2,9 po | 0,15 lb |
47.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
- Stabilise la verrerie immergée dans des bains-marie ; réduit les flottements, la casse et les déversements de produits chimiques
- Revêtement en vinyle rouge vif Vikem
- Résistant aux produits chimiques
- Ne raye pas les flacons
Spezifikation
Accessoires | |
Non | |
Flacons Erlenmeyer à col droit |