Learn More
Bel-Art™ Pointes de stylo de rechange SP Scienceware™ pour compteur de colonies électronique
Pointes de stylo de rechange adaptées au compteur de colonies Scienceware, réf. catalogue 07910018.
17.34€ - 36.10€
Spécification
Type de produit | Pointe de stylo de rechange |
---|---|
Longueur (impériale) | 1.8 po |
Longueur (métrique) | 4,6cm |
Largeur (impériale) | 0,75 po |
Largeur (métrique) | 1,9cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10414742
|
Bel-Art™
H37862-0100 |
Noir |
36.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12366417
|
Bel-Art™
H37862-0150 |
Red | N/A | ||||||
Description
- La pointe des marqueurs rouge et noir longue durée fonctionne sur le plastique ou le verre et résiste à l’eau et à l’huile
Spécification
Pointe de stylo de rechange | |
4,6cm | |
1,9cm |
1.8 po | |
0,75 po | |
Comptage précis des échantillons, parfait pour les surfaces en plastique et en verre |