Learn More
Wilmad-LabGlass™ Bouchons pour tubes RMN en PTFE SP Scienceware™
Usinés selon des spécifications précises pour une plus grande stabilité lors de la centrifugation, les bouchons pour tubes RMN en PTFE Wilmad-LabGlass présentent un rayon de Larmor plus petit, offrent une distribution de masse plus homogène et résistent mieux aux produits chimiques que les bouchons jetables.
Marque: Wilmad-LabGlass™ 66008-0025
Alert:
S’adaptent uniquement aux tubes de précision Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte.
Description
Recommandés pour les expériences utilisant un champ élevé à ultra-élevé et les expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence.
- Usinés selon des spécifications précises pour une plus grande stabilité lors de la centrifugation
- Rayon de Larmor plus petit, distribution de masse plus homogène et meilleure résistance chimique que les bouchons jetables
- S’adaptent aux tailles de tubes allant de 3,0 mm à 12,0 mm
- S’adaptent uniquement aux tubes RMN de précision de la marque Wilmad-LabGlass en raison de la tolérance stricte
Spécification
8,0 mm | |
PTFE | |
Expériences utilisant un champ magnétique élevé à ultra-élevé et expériences utilisant le chloroforme comme solution de référence | |
Tubes RMN Wilmad de 8 mm |
Non autoclavable | |
Blanc | |
25 / boîte |