Learn More
Bel-Art™ Flacons d’aspiration à vide SP Scienceware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,9 L
3,8 L
Description
- Lorsqu’elles sont utilisées avec une source de vide, elles permettent l’aspiration à partir d’une pointe de pipette, d’une pipette Pasteur ou d’une pipette sérologique insérée dans le tube de prélèvement
- Flacon en PP résistant aux produits chimiques et à la corrosion et cadre en acier recouvert d’époxy
- Leur conception compacte n’encombre pas l’espace de travail ni la hotte filtrante
- Le clapet anti-retour empêche l’écoulement de liquide dans la source de vide
- À utiliser avec des boîtes, plaques, flacons et tubes
- Le flacon et son bouchon sont autoclavables à 121°C (250°F)
- Utilise une tubulure de prélèvement flexible (dia. int. 1/4 po x dia. ext. 3/8 po)
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 1 gal |
Capacité (métrique) | 3,8 L |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Bleu (translucide) |
À utiliser avec (application) | Pour une aspiration par le vide sans effort et en continu d’une variété de liquides, y compris les milieux de culture tissulaire, les surnageants et les déchets chimiques. |
À utiliser avec (équipement) | Pour boîtes, plaques, flacons et tubes |
Matériau | PP |
Type de produit | Flacon à vide |