Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai à usage intensif SP Scienceware™
Ces racks pour tubes à essai à 3 niveaux sont résistants et possèdent des poignées au niveau des plaques d’extrémité pour faciliter le transport
Marque: Bel-Art™ F18858-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empilable, compact et autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F) pour une durabilité garantie en laboratoire
- Les plaques d’extrémité sont dotées de poignées pour faciliter leur transport
- Le niveau inférieur comprend des puits arrondis avec des trous d’évacuation, et le niveau supérieur comporte plusieurs rangées identifiées par des lettres et des numéros
- Disponible en différentes tailles
- 21,3 x 11cm (8,3 x 4,3pouce)
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
3 x 6 | |
Translucide | |
PP | |
Pour tubes à essai de 20 à 25 mm | |
21,3 x 11mm | |
21,3 cm | |
12,7 cm |
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (20 à 25 mm) | |
18 | |
1/boîte | |
21,3 x 11 x 12,7cm | |
11 cm | |
25 mm |