Learn More
H-B Frio-Temp Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les applications générales
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
Marque:  H-B Frio-Temp B60730-0000
Code produit. 30193457
  • 131.11€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves.
Includes: Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Requires : AAA battery
Description
Description
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • All models include accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
  • Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No. 2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
  • Individually serialized, CE marked
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Spécification
Glass Bottle/Glass Beads
0°, 100°C
Temperature Calibration and Verification
110 mm
9.8 ft.
3 m
Angled Stainless Steel
2.6 in.
392°F
-58°F
-58°F to +392°F
General
±0.5°C from −20° to 100°C
Otherwise ±1.5°C
Electronic
30 mL
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized, CE marked.
4.3 in.
Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
3.1 in.
79 mm
0.1°C/°F
Max/Min, High/Low Alarm, 10-Event Recording with Date/Time Stamp; 79mm (3.1 in.) Angled Stainless Steel / 3m (9.8 ft.) Coated; AAA battery required
200°C
-50°C
-50°C to +200°C
Freezers, refrigerators, incubators, ovens
0.1°
65 mm