Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres électroniques étalonnés SP Scienceware™ avec capteur étanche - double zone :-50° / +70°C (-58° / +158°F) Externe
Thermomètres numériques mesurant efficacement la température des environnements humides ou secs, y compris les congélateurs, les réfrigérateurs, les bains-marie, les aquariums, les incubateurs et bien plus encore.
Marque: H-B Instrument™ B60900-0200
Includes: Instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) fournies.
Requires : Pile AAA
Description
- Mesure à double zone avec câbles de 1 ou 3 m
- Les fonctions disponibles incluent des mesures de température minimum/maximum, un affichage double/triple et des alarmes
- Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
- Numéro de série individuel, marquage CE
- Testé et étalonné dans un laboratoire agréé A2LA (Cert #2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
- Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
0°, 50°C | |
1,8 x 3,5 x 1,8 in (44,5 x 8,9 x 4,45 cm) | |
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) | |
Étanche | |
Thermomètre pour réfrigérateur | |
−50°C | |
Oui |
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE | |
Étalonnage et vérification de la température ; environnements humides et secs | |
Plastique | |
0,1°C/°F | |
70°C | |
-50°C à +70°C externes ; -10°C à +50°C internes | |
±1°C |