Learn More
Bel-Art™ Plaques DeepWell 96 puits SP Scienceware™
Capacité renforcée pour le pipetage multicanaux
Marque: Bel-Art™ F37860-0000
185.42 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrent le volume de travail des tubes de culture et la commodité du format d’une plaque à 96 puits.
- Utilisation possible pour différents procédés et opérations comme le séquençage, les précipitations et la dilution
- Compatibles avec le travail ou le stockage d’échantillons en surgélation
- Parfaits pour les procédures de pipetage manuel à 8 et 12 canaux
- Compatibles avec les processeurs d’échantillonnage robotiques et les systèmes automatisés de manipulation des liquides ; Notamment Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ et Beckman™
- Des colliers latéraux sont requis pour charger latéralement les systèmes Beckman Biomek
- Les plaques sont moulées dans du PP autoclavable
- Chaque puits de 2 ml possède un fond rond pour faciliter la récupération des échantillons ; Identification alphanumérique
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Dimensions : 5 x 3,37 x 1,62 po. H
- Un couvercle en polypropylène (PP) spécialement conçu avec une encoche et disponible en option sépare chaque puits avec une bague d’étanchéité pour réduire l’évaporation et permet un empilement stable et sûr des plaques
- Les couvercles possèdent une encoche et ne s’emboîtent que dans un sens
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement et disponibles stériles ou non stériles
Spécification
Étalon | |
Autoclavables | |
PP | |
96 | |
Pour divers procédés et opérations tels que les séquençages, les précipitations et les dilutions |
8 x 12 | |
Plaque DeepWell | |
2 ml | |
Non stérile |