Learn More
SP Bel-Art™ Portoir à alvéoles flottant pour cryotubes SP Bel-Art Proculture
Convient à la plupart des cryotubes et les maintient fermement dans un schéma circulaire formé par 12 ouvertures extérieures et 8 ouvertures intérieures
Marque:  SP Bel-Art™ F18876-0020
Code produit. 17499793
  • 32.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dispositif excellent pour le maintien des cryotubes pendant le travail ou l’incubation
  • Flotte dans l’eau ; peut également être utilisé pour décongeler rapidement des cellules congelées dans un bain d’eau à 37°C
  • Retirez facilement les tubes en tenant la poignée centrale et en poussant le support vers le bas contre la paillasse jusqu’à ce que les pattes se touchent.
  • Dimensions : Pattres de 6,4 mm (0,24 po) d’épaisseur, 95 mm (3,75 po) de diamètre, 19 mm (0,75 po) de longueur
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Polypropylène
20