Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Sorvall BIOS A
GREENER_CHOICE
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS A est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, à la séparation et à la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre.
51054.00€ - 57385.50€
Spécification
Type de contrôleur Écran tactile Centri-Touch
Dimensions (H x l x P) 1 015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in)
Gamme de produits Sorvall™
Réfrigéré Oui
Fréquence 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
15905360
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
75007698
Centrifugeuse Sorvall BIOS A, 200, 208, 220, 230, 240 V ± 10 %, 60 Hz, monophasé ; 200 V ± 10 %, 50 Hz Japon uniquement
51054.00€
1 pièce
15915360
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
75007699
Centrifugeuse Sorvall BIOS A, 380, 400, 415 V ± 10 %, 50/60 Hz, 3 phases
51054.00€
1 pièce
15925360
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
75007700
Centrifugeuse robuste Sorvall BIOS A, 200, 208, 220, 230, 240 V ± 10 %, 60 Hz, monophasée ; 200 V ± 10 %, 50 Hz Japon uniquement
57385.50€
1 pièce
Description
Description
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS A est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, à la séparation et à la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre. Grâce à une capacité pouvant atteindre jusqu’à 10 litres de volume d’échantillons, à une meilleure force centrifuge relative (FCR) pouvant atteindre jusqu’à 12,000 X G, à un faible encombrement et à des caractéristiques innovantes pour optimiser les opérations, il est plus simple d’optimiser la productivité et l’efficacité.
Haute performance pour assurer une flexibilité des applications
  • Traitement jusqu’à 10 x 1000 ml et 12,000 x g avec centrifugeuse Sorvall BIOS A et rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX, offrant les avantages d’une conception en fibre de carbone, y compris une résistance à la corrosion et à la fatigue, et une garantie de 15 ans
  • Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
  • Faible encombrement et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
  • Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
  • Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
  • Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ qui permet de gagner du temps et de protéger l’intégrité de vos échantillons.
  • L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe.
Dernières normes internationales de sécurité et de conformité
  • Certifiée par UL et CE
Spécification
Spécification
Écran tactile Centri-Touch
Sorvall™
50/60 Hz
481 kg (1060 lb)
20°C à 30°C, réglable à 1°C
10 x 1 000 ml
12,000 ×g
99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde)
UL, CE
Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex
Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte ; Rotors carénés Eco-Spin
2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération
Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur
11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples
1 015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in)
Oui
Faible consommation d’énergie, moins de déchets
EN 61010-1 3e édition, CEI 61010-2-020 2e édition et CEI 61010-2-020 3e édition, EN 61326-1 Classe B
Centrifugeuse
6 250 tr/min
Oui
Oui
Fiche d’alimentation la plus courante par rapport au pays de commande. Veuillez indiquer d’autres exigences relatives à la fiche d’alimentation au moment de la commande.
Oui
Oui
2,3 kW/h
30 triplets profil/vitesse/temps, jusqu’à 3 étapes chacun