Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Thermo Scientific Sorvall™ pour centrifugeuses Mach 1.6™ avec rotor à godets oscillants 4 places et nacelles rectangulaires
À utiliser avec un rotor à godets oscillants quatre places 75-002-000 équipé d’un godet rectangulaire 75-002-001
Marque:  Thermo Scientific™ 75005322
Code produit. 10140941
  • 107.54€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
À utiliser avec le rotor à godets oscillants à quatre places 75-002-000 lorsqu’il est équipé d’un godet rectangulaire 75-002-001
Adaptateurs vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 ml DIN
Rotor à godets oscillants 4 places avec nacelle rectangulaire
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs Thermo Scientific Sorvall™ pour centrifugeuses Mach 1.6™ avec rotor à godets oscillants 4 places et nacelles rectangulaires > 15 ml DIN